Learn More
(Ethoxycarbonylethylidene)Triphenylphosphoran, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475343
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11475343 250 g 250 Gramm
11455343 10 g 10 Gramm
11465343 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475343 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12896.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1099-45-2 | C22H21O2P | 348.38 g/mol
(Ethoxycarbonylmethylene)triphenylphosphoran is used as a Wittig reagent in organic synthesis. It is used in the preparation of indole from o-nitrobenzaldehydes, coumarins from o-hydroxy acetophenone. It acts as an inhibitor and inhibits the activity of cholinesterase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(Ethoxycarbonylmethylen)triphenylphosphoran wird als Wittig-Reagenz bei der organischen Synthese verwendet. Es wird bei der Herstellung von Indol aus o-Nitrobenzaldehyden und Cumarinen aus o-Hydroxyacetophenon verwendet. Es wirkt als Inhibitor und hemmt die Aktivität der Cholinesterase.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1099-45-2
Summenformel C22H21O2P
Molekulargewicht (g/mol) 348.38
MDL-Nummer MFCD00009183
InChI-Schlüssel IIHPVYJPDKJYOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbethoxymethylene triphenylphosphorane, ethyl triphenylphosphoranylidene acetate, triphenylcarbethoxymethylenephosphorane, acetic acid, triphenylphosphoranylidene-, ethyl ester, ethyl 2-triphenylphosphoranylidene acetate, ethoxycarbonylmethylene triphenylphosphorane, carboethoxymethylidenetriphenylphosphorane, ethyl triphenylphosphoranilidene acetate, carbethoxytriphenylphosphonium methylide, carbethoxymethylidenetriphenylphosphorane
PubChem CID 70670
IUPAC-Name Ethyl2-(triphenyl-$l^{5}-phosphanyliden)acetat
SMILES CCOC(=O)C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Ethoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane
Schmelzpunkt 126°C to 130°C
Menge 250 g
Beilstein 754639
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Formelmasse 348.38
Reinheit (%) ≥98%