Learn More
Ethoxytrimethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348265
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11348265 100 g 100 Gramm
11338265 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348265 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10151.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1825-62-3 | Molecular Formula: C5H14OSi | Molecular Weight: 118.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1825-62-3
Summenformel C5H14OSi
Molekulargewicht (g/mol) 118.25
MDL-Nummer MFCD00009069
InChI-Schlüssel RSIHJDGMBDPTIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylethoxysilane, silane, ethoxytrimethyl, silane, trimethylethoxy, ethyl trimethylsilyl ether, trimethylsilyl ethyl ether, ethoxy trimethyl silane, trimethyl ethoxy silane, silane,ethoxytrimethyl, acmc-1btam, ethanol, tms derivative
PubChem CID 15772
IUPAC-Name Ethoxy(trimethyl)silan
SMILES CCO[Si](C)(C)C
Spezifikation
Siedepunkt 75°C to 76°C
Chemischer Name oder Material Ethoxytrimethylsilane
Schmelzpunkt -83°C
Menge 100 g
Flammpunkt −18°C (−0°F)
Geruch mild
Brechungsindex 1.374
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.757
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1731950
Formelmasse 118.25
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethoxytrimethylsilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethoxytrimethylsilane