Learn More
Ethyl 1-Hydroxycyclopropancarboxylat, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-130098
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
137682-89-4
C6H10O3
130.14
MFCD01863257
DPMGQZGXWRHYPE-UHFFFAOYSA-N
ethyl 1-hydroxycyclopropanecarboxylate, 1-hydroxycyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, cyclopropanecarboxylic acid, 1-hydroxy-, ethyl ester, 1-ethoxycarbonyl cyclopropan-1-ol, ethyl-1-hydroxycyclopropane carboxylate, 1-hydroxy-cyclopropanecarboxylic acid ethyl ester
2733706
ethyl 1-hydroxycyclopropane-1-carboxylate
CCOC(=O)C1(O)CC1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
137682-89-4
C6H10O3
130.14
MFCD01863257
DPMGQZGXWRHYPE-UHFFFAOYSA-N
ethyl 1-hydroxycyclopropanecarboxylate, 1-hydroxycyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, cyclopropanecarboxylic acid, 1-hydroxy-, ethyl ester, 1-ethoxycarbonyl cyclopropan-1-ol, ethyl-1-hydroxycyclopropane carboxylate, 1-hydroxy-cyclopropanecarboxylic acid ethyl ester
2733706
ethyl 1-hydroxycyclopropane-1-carboxylate
CCOC(=O)C1(O)CC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl 1-hydroxycyclopropanecarboxylate
Namenshinweis 90%
Farbe Gelb bis Braun
Siedepunkt 78.0°C (15.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C3H4(OH)COOCH2CH3
Brechungsindex 1.4400 to 1.4470
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 130.14
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Flüssig