missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl 2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-oxoacetate, 97%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31430137
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31430137 5 g
31424777 100 g
31417212 500 g
31420302 1 g
31420103 25 g
31423815 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31430137 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD105665g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethyl 2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-oxoacetate
CAS 64987-08-2
Summenformel C7H8N2O3S
MDL-Nummer MFCD00010414
Menge 5 g
SMILES O=C(OCC)C(C1=CSC(N)=N1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 200.22
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.