Learn More
Ethyl 2-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31430961
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31430961 25 g
31424452 1 kg
31426381 500 g
31427458 100 g
31430217 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31430961 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD10568225g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate
CAS 6413-10-1
Summenformel C8H14O4
MDL-Nummer MFCD00152488
Menge 25 g
SMILES O=C(OCC)CC1(C)OCCO1
Molekulargewicht (g/mol) 174.19
Reinheit (%) 98%