Learn More
Ethyl 2,4-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylate, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31003005
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31003005 25 g
31001895 1 g
30992047 5 g
30992319 500 g
30993311 100 g
31001898 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31003005 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD12807225g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2,4-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylate
CAS 51940-64-8
Summenformel C7H6Cl2N2O2
MDL-Nummer MFCD09910281
Menge 25 g
SMILES C1=C(C(=NC(=N1)Cl)Cl)C(=O)OCC
Molekulargewicht (g/mol) 221.04
Reinheit (%) 97%