Learn More
Ethyl 2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate |
| CAS | 81633-29-6 |
| Summenformel | C8H11N3O2 |
| MDL-Nummer | MFCD00052622 |
| Menge | 10 g |
| SMILES | O=C(C1=CN=C(N)N=C1C)OCC |
| Molekulargewicht (g/mol) | 181.19 |
| Reinheit (%) | 98% |