Learn More
Ethyl-2-Bromphenylacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430150
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11430150 250 mg 250 Milligramm
11440150 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430150 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50630.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2178-24-7 | C10H11BrO2 | 243.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2178-24-7
Summenformel C10H11BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 243.1
MDL-Nummer MFCD00051921
InChI-Schlüssel MZQXAVZPEZUJIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-2-bromophenyl acetate, ethyl 2-bromophenylacetate, ethyl 2-bromophenyl acetate, benzeneacetic acid, 2-bromo-, ethyl ester, acmc-20al1y, 2-bromo-phenyl-acetic acid ethyl ester, ethyl o-bromophenylacetate, ethyl-2-bromophenylacetate, ethyl 2-bromo-phenylacetate, ethyl 2-2-bromophenyl-acetate
PubChem CID 2780092
IUPAC-Name ethyl-2-(2-bromphenyl)acetat
SMILES CCOC(=O)CC1=CC=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-bromophenylacetate
Schmelzpunkt 35°C to 38°C
Menge 250 mg
Formelmasse 243.1
Reinheit (%) 98%