Learn More
Ethyl-2-Brompropionat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
500 g
Beschreibung
It’s an important organic intermediate can be used in agrochemical, pharmaceutical synthesis and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es handelt sich um ein wichtiges organisches Zwischenprodukt, das in der agrochemischen, pharmazeutischen Synthese und in der Färbemittelindustrie eingesetzt werden kann.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar. Löslich in Alkohol und Äther.
Hinweise
In dunkler Umgebung und weit entfernt von Oxidationsmitteln und Säuren lagern.
Es handelt sich um ein wichtiges organisches Zwischenprodukt, das in der agrochemischen, pharmazeutischen Synthese und in der Färbemittelindustrie eingesetzt werden kann.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar. Löslich in Alkohol und Äther.
Hinweise
In dunkler Umgebung und weit entfernt von Oxidationsmitteln und Säuren lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 2-bromopropionate |
Dichte | 1.391 |
Siedepunkt | 158°C to 160°C |
Flammpunkt | 51°C (123°F) |
Brechungsindex | 1.446 |
Menge | 50 g |
UN-Nummer | UN1992 |
Beilstein | 773920 |
Merck Index | 14,3772 |
Löslichkeitsinformationen | Immiscible in water. Soluble in alcohol and ether. |