Learn More
Ethyl 2-Fluorphenylacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335649
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11335649 5 g 5 Gramm
11345649 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11335649 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19999.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 584-74-7 | Molecular Formula: C10H11FO2 | Molecular Weight: 182.194 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 584-74-7
Summenformel C10H11FO2
Molekulargewicht (g/mol) 182.194
MDL-Nummer MFCD04039343
InChI-Schlüssel OFWMNCYZASDVSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-2-fluorophenyl acetate, ethyl 2-fluorophenylacetate, ethyl 2-fluorophenyl acetate, 2-fluorophenylacetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, 2-fluoro-, ethyl ester, acmc-209uz7, ethyl 2-fluorobenzeneacetate
PubChem CID 7578179
IUPAC-Name Ethyl2-(2-fluorphenyl)acetat
SMILES CCOC(=O)CC1=CC=CC=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-fluorophenylacetate
Dichte 1.101
Siedepunkt 235°C
Flammpunkt 85°C (185°F)
Brechungsindex 1.482
Menge 5 g
Formelmasse 182.2
Reinheit (%) 99%