Learn More
Ethyl-2-methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 2-methyl-4-phenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylate |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 247.32 |
Reinheit (%) | 97% |