Learn More
Ethyl-2-oxopyrrolidin-3-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Descripción
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Empfohlene Lagertemperatur: Bei 2 bis 8 °C unter Schutzgas handhaben und lagern.
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Empfohlene Lagertemperatur: Bei 2 bis 8 °C unter Schutzgas handhaben und lagern.
Especificaciones
Chemischer Name oder Material | Ethyl 2-oxopyrrolidine-3-carboxylate |
Schmelzpunkt | 71°C to 75°C |
Menge | 250 mg |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Synonym | 2-oxo-pyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-oxo-pyrrolidine-3-carboxylate, 3-pyrrolidinecarboxylic acid, 2-oxo-, ethyl ester, 2-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-carboethoxy-pyrrolidinone, ethyl2-oxo-pyrrolidine-3-carboxylate, ethyl 2-oxopyrrolidine-3-carboxylate, n-boc-2-oxo-d-beta-proline ethyl ester, 3-pyrrolidinecarboxylicacid, 2-oxo-, ethyl ester |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 157.17 |
Reinheit (%) | 95% |