Learn More
Ethyl-3,3-diethoxypropanoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 3, 3-diethoxypropanoate |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.9700g/mL |
Siedepunkt | 95°C (17.0 mmHg) |
Flammpunkt | 93°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | (C2H5O)2CHCH2COOC2H5 |
Brechungsindex | 1.4100 to 1.412 |