Learn More
Ethyl-3,3-diethoxypropanoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10521984
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
10601-80-6
C9H18O4
190.24
MFCD00009865
SIALOQYKFQEKOG-UHFFFAOYSA-N
ethyl 3,3-diethoxypropionate, 3,3-diethoxypropionic acid ethyl ester, ethyl3,3-diethoxypropionate, propanoic acid, 3,3-diethoxy-, ethyl ester, 3,3-diethoxy-propionic acid ethyl ester, malonaldehydic acid ethyl ester diethylacetal, zlchem 288, pubchem18874, acmc-1bujf, ethyl 3.3-diethoxypropanoate
66389
Ethyl 3,3-Diethoxypropanoat
CCOC(CC(=O)OCC)OCC
10601-80-6
C9H18O4
190.24
MFCD00009865
SIALOQYKFQEKOG-UHFFFAOYSA-N
ethyl 3,3-diethoxypropionate, 3,3-diethoxypropionic acid ethyl ester, ethyl3,3-diethoxypropionate, propanoic acid, 3,3-diethoxy-, ethyl ester, 3,3-diethoxy-propionic acid ethyl ester, malonaldehydic acid ethyl ester diethylacetal, zlchem 288, pubchem18874, acmc-1bujf, ethyl 3.3-diethoxypropanoate
66389
Ethyl 3,3-Diethoxypropanoat
CCOC(CC(=O)OCC)OCC
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl 3, 3-diethoxypropanoate
Farbe Farblos
Dichte 0.9700g/mL
Siedepunkt 95°C (17.0 mmHg)
Flammpunkt 93°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C2H5O)2CHCH2COOC2H5
Brechungsindex 1.4100 to 1.412
Menge 100 mL
Relative Dichte 0.97
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 23g/L (20 c)
Formelmasse 190.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit