Learn More
Ethyl 3,3-Diethoxypropionat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 3,3-diethoxypropionate |
Dichte | 0.978 |
Siedepunkt | 92°C to 93°C (13 mmHg) |
Flammpunkt | 93 °C (199 °F) |
Brechungsindex | 1.412 |
Menge | 50 g |
Beilstein | 1772110 |
Synonym | ethyl 3,3-diethoxypropionate, 3,3-diethoxypropionic acid ethyl ester, ethyl3,3-diethoxypropionate, propanoic acid, 3,3-diethoxy-, ethyl ester, 3,3-diethoxy-propionic acid ethyl ester, malonaldehydic acid ethyl ester diethylacetal, zlchem 288, pubchem18874, acmc-1bujf, ethyl 3.3-diethoxypropanoate |
Formelmasse | 190.24 |
Reinheit (%) | 96% |