Learn More
Ethyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30948838
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30948838 5 g
30944468 100 g
30935712 1 g
30934193 10 g
30942348 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30948838 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1284575g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
CAS 269410-00-6
Summenformel C15H21BO4
MDL-Nummer MFCD03093896
Menge 5 g
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Molekulargewicht (g/mol) 276.14
Reinheit (%) 98%