missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, 98%, BLD Pharm™

Product Code. 31449098
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31449098 100 g
31437678 100 mg
31437774 25 g
31443602 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31449098 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD11261100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
CAS 831-61-8
Summenformel C9H10O5
MDL-Nummer MFCD00016430
Menge 100 g
SMILES O=C(OCC)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 198.17
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.