Learn More
Ethyl-3-(4-bromphenyl)propionat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448188
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15448188 5 g 5 Gramm
15458188 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448188 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61633.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 40640-98-0 | C11H13BrO2 | 257.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40640-98-0
Summenformel C11H13BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 257.13
MDL-Nummer MFCD07772961
InChI-Schlüssel STMHGPFYLQOGJD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12731927
IUPAC-Name ethyl-3-(4-bromphenyl)propanoat
SMILES CCOC(=O)CCC1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-(4-bromophenyl)propionate
Menge 5 g
Synonym ethyl 3-4-bromophenyl propanoate, 3-4-bromophenyl propionic acid ethyl ester, benzenepropanoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl 3-4-bromophenyl-propionate, 3-4-bromo-phenyl-propionic acid ethyl ester, ksc497s3n, ethyl3-4-bromophenyl propanoate, 4-bromobenzenepropanoic acid ethyl ester, 3-4-bromophenyl propanoic acid ethyl ester, 3-4-bromophenyl-propionic acid ethyl ester
Formelmasse 257.12
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest