Learn More
Ethyl-3,4-diaminobenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11463457
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11463457 1 g 1 Gramm
11473457 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11463457 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17236.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37466-90-3
Summenformel C9H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 180.207
MDL-Nummer MFCD00179337
InChI-Schlüssel NUJBTXFFJUGENN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-diaminobenzoic acid ethyl ester, 3,4-diamino-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 3,4-diamino-, ethyl ester, ethyl3,4-diaminobenzoate, acmc-1afrr, maybridge3_004764, 3,4-diaminobenzoic acid, ethyl ester, 4-ethoxycarbonyl benzene-1,2-diamine, 4-ethoxycarbonyl phenylene-1,2-diamine
PubChem CID 458855
IUPAC-Name Ethyl3,4-diaminobenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=C(C=C1)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3,4-diaminobenzoate
Schmelzpunkt 108°C to 112°C
Menge 1 g
Formelmasse 180.2
Reinheit (%) 97%