Learn More
Ethyl-3,4-Dihydroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454453
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11454453 50 g 50 Gramm
11444453 10 g 10 Gramm
11464453 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454453 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11001.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3943-89-3 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
The compound is a prolyl 4-hydroxylase inhibitor and can be used to protect the myocardium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Verbindung ist ein Prolyl 4-Hydroxylase-Inhibitor und kann zum Schutz des Myokardiums verwendet werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Ethanol.
Hinweise
Behälter an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3943-89-3
Summenformel C9H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 182.18
MDL-Nummer MFCD00002199
InChI-Schlüssel KBPUBCVJHFXPOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl protocatechuate, 3,4-dihydroxybenzoic acid ethyl ester, ethyl-3,4-dihydroxybenzoate, unii-4ygj96wtbg, benzoic acid, 3,4-dihydroxy-, ethyl ester, edhb, protocatechuic acid ethyl ester, 4ygj96wtbg, 3,4-dihydroxy-benzoic acid ethyl ester
PubChem CID 77547
IUPAC-Name Ethyl3,4-dihydroxybenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3,4-dihydroxybenzoate
Schmelzpunkt 132°C to 135°C
Menge 50 g
Beilstein 2097435
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in ethanol.
Formelmasse 182.18
Reinheit (%) 98%