Learn More
Ethyl-3,4-dimethoxybenzoat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347675
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11347675 25 g 25 Gramm
11357675 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347675 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02355.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3943-77-9 | C11H14O4 | 210.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3943-77-9
Summenformel C11H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 210.23
MDL-Nummer MFCD00015150
InChI-Schlüssel AYYNUGSDPRDVCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3,4-dimethoxy-, ethyl ester, ethyl veratrate, 3,4-dimethoxybenzoic acid ethyl ester, veratric acid, ethyl ester 7ci,8ci, veratric acid, ethyl ester, veratrumsaureathylester, acmc-1cme0, ethyl-3,4-dimethoxybenzoate, 4-10-00-01469 beilstein handbook reference, ksc581g5p
PubChem CID 77546
IUPAC-Name Ethyl3,4-dimethoxybenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(OC)C(OC)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3,4-dimethoxybenzoate
Schmelzpunkt 42°C to 45°C
Menge 25 g
Beilstein 3118897
Formelmasse 210.23
Reinheit (%) ≥98%