Learn More
Ethyl 3,5-Bis(Trifluormethyl)-Benzoesäureethylester, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11476826
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11476826 25 g 25 Gramm
11456826 1 g 1 Gramm
11466826 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476826 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23952.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96617-71-9
Summenformel C11H8F6O2
Molekulargewicht (g/mol) 286.17
MDL-Nummer MFCD01320684
InChI-Schlüssel NBWZJMOEFTYMOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3,5-bis trifluoromethyl benzoate, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzoic acid ethyl ester, 3,5-bis trifluoromethyl benzoic acid ethyl ester, rarechem al bi 0207, acmc-20al07, ethyl 3?5-bis trifluoromethyl benzoate, ethyl 3 5-bis trifluoromethyl benzoate, benzoic acid, 3,5-bis trifluoromethyl-, ethyl ester
PubChem CID 2733458
IUPAC-Name Ethyl 3,5-Bis(Trifluormethyl)benzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material Ethyl 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Menge 25 g
Formelmasse 286.17
Reinheit (%) 99%