Learn More
Ethyl 3-[(6-methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11336855
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11336855 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10205374 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336855 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC62623DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 906352-99-6
Summenformel C14H14N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 258.28
MDL-Nummer MFCD09702407
InChI-Schlüssel ALDBUDYDJSLBJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzoate, ethyl 3-6-methylpyrazin-2-yloxy benzoate, benzoic acid,3-6-methyl-2-pyrazinyl oxy-,ethyl ester
PubChem CID 24229683
IUPAC-Name ethyl 3-[(6-methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC(OC2=NC(C)=CN=C2)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-[(6-methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 258.28
Reinheit (%) 97%