Learn More
Ethyl3-Amino-4,4,4-Trifluorbutyrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate |
| Siedepunkt | 70°C to 71°C (4mmHg) |
| Brechungsindex | 1.3831 |
| UN-Nummer | UN2735 |
| Beilstein | 6136102 |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 185.15 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Reinheit (%) | 95% |