Learn More
Ethyl 3-Ethoxy-2-Propenoate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31031190
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31031190 500 g
31028019 1 g
31025690 100 g
31014806 5 g
31025744 25 g
31024015 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31031190 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD128636500g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-Ethoxy-2-Propenoate
CAS 1001-26-9
Summenformel C7H12O3
MDL-Nummer MFCD00009863
Menge 500 g
SMILES O=C(OCC)/C=C/OCC
Molekulargewicht (g/mol) 144.17
Reinheit (%) 98%