Learn More
Ethyl-3-iodobenzoate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31111172
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31111172 10 g
31106752 25 g
31102172 500 g
31094662 100 g
31106072 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31111172 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD12866110g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl-3-iodobenzoate
CAS 58313-23-8
Summenformel C9H9IO2
MDL-Nummer MFCD00044769
Menge 10 g
SMILES C1=C(C=CC=C1C(OCC)=O)I
Molekulargewicht (g/mol) 276.07
Reinheit (%) 98%