Learn More
Ethyl-3-Nitrobenzoat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483334
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11483334 25 g 25 Gramm
11493334 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483334 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10626.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 618-98-4 | C9H9NO4 | 195.174 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 618-98-4
Summenformel C9H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 195.174
MDL-Nummer MFCD00014702
InChI-Schlüssel MKBIJCPQTPFQKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl m-nitrobenzoate, benzoic acid, 3-nitro-, ethyl ester, ethyl-m-nitrobenzoate, m-nitrobenzoic acid, ethyl ester, benzoic acid, m-nitro-, ethyl ester, acmc-20akzc, 3-nitrobenzoic acid ethyl, benzoic acid, 3-nitro-,ethyl ester, benzoic acid, m-nitro-, ethyl ester 8ci, r---2-2-diphenylphosphino phenyl-4-phenyl-2-oxazoline
PubChem CID 69261
IUPAC-Name Ethyl-3-nitrobenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-nitrobenzoate
Schmelzpunkt 40°C to 43°C
Siedepunkt 297°C to 298°C
Menge 25 g
Beilstein 1912880
Merck Index 14,3832
Formelmasse 195.18
Reinheit (%) ≥98%