Learn More
Ethyl 3-oxo-3-(pyridin-2-yl)propanoate, 96%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 3-oxo-3-(pyridin-2-yl)propanoate |
| CAS | 26510-52-1 |
| Summenformel | C10H11NO3 |
| MDL-Nummer | MFCD00094022 |
| Menge | 250 mg |
| SMILES | O=C(OCC)CC(C1=NC=CC=C1)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 193.20 |
| Reinheit (%) | 96% |