Learn More
Ethyl3-(Trimethylsilyl)propiolat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440428
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15440428 25 g 25 Gramm
15430428 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15440428 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53517.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16205-84-8 | C8H14O2Si | 170.283 g/mol
Ethyl 3-(trimethylsilyl)propiolate was used in the preparation of 4-ethoxycarbonyl-3-(trimethylsilyl)furan.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl 3-(Trimethylsilyl)propiolat wurde zur Herstellung von 4-Ethoxycarbonyl-3-(Trimethylsilyl)furan verwendet.
Löslichkeit
Kaum lösliches in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16205-84-8
Summenformel C8H14O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 170.283
MDL-Nummer MFCD00074886
InChI-Schlüssel QRBKPHYAIRLCLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-trimethylsilyl propiolate, ethyl 3-trimethylsilyl propynoate, ethyl 3-trimethylsilyl prop-2-ynoate, 2-propynoic acid, 3-trimethylsilyl-, ethyl ester, ethyl 3-trimethylsilyl-2-propynoate, acmc-1bvr4, ethyl 3-trimethylsily propynoate, ethyl3-trimethylsilyl propiolate, ethyl 3-trimethylsilyl propalate, trimethylsilylpropiolic acid ethyl ester
PubChem CID 568601
IUPAC-Name Ethyl-3-trimethylsilylprop-2-ynoat
SMILES CCOC(=O)C#C[Si](C)(C)C
Spezifikation
Siedepunkt 92°C to 96°C (28mmHg)
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-(trimethylsilyl)propiolate
Menge 25 g
Flammpunkt 71°C (160°F)
Brechungsindex 1.441
Dichte 0.897
Strukturformel (CH3)3SiC≡CCO2CH2CH3
Beilstein 1767850
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water.
Formelmasse 170.28
Reinheit (%) 98%