Learn More
Ethyl 4-[2-(5-Chlor-2-Methoxybenzamido)Ethyl] Benzol Sulfonamid-Carbamat, TRC
Artikelnummer. 30135634
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135634 1 g 1 Gramm
30011575 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135634 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE9019601G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14511-59-2
Summenformel C19 H21 Cl N2 O6 S
Molekulargewicht (g/mol) 440.9
IUPAC-Name Ethyl N-[4-[2-[(5-Chlor-2-Methoxybenzoyl)amino]Ethyl]Phenyl]Sulfonylcarbamat
SMILES CCOC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(CCNC(=O)c2cc(Cl)ccc2OC)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-[2-(5-Chloro-2-methoxybenzamido)ethyl]benzene sulfonamide carbamate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C19H21ClN2O6S/c1-3-28-19(24)22-29(25,26)15-7-4-13(5-8-15)10-11-21-18(23)16-12-14(20)6-9-17(16)27-2/h4-9,12H,3,10-11H2,1-2H3,(H,21,23)(H,22,24)
Formelmasse 440.0809