Learn More
Ethyl 4-Acetamido-3-Nitrobenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11494477
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494477 5 g 5 Gramm
11484477 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494477 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20488.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175204-17-8
Summenformel C11H12N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 252.23
MDL-Nummer MFCD00173758
InChI-Schlüssel AQEATNDLNBFMRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-acetylamino-3-nitrobenzoate, ethyl 4-acetamido-3-nitro-benzoate, 4-acetamido-3-nitrobenzoic acid ethyl ester, acmc-20akyz, ethyl-4-acetamido-3-nitrobenzoate, ethyl4-acetamido-3-nitrobenzoate
PubChem CID 2826598
IUPAC-Name Ethyl4-acetamido-3-nitrobenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(NC(C)=O)C(=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-acetamido-3-nitrobenzoate
Schmelzpunkt 95°C to 97°C
Menge 5 g
Formelmasse 252.23
Reinheit (%) 97%