Learn More
Ethyl-4-Paracetamobenzoat, TRC
Artikelnummer. 30133802
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133802 25 g 25 Gramm
30012273 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133802 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE89470025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5338-44-3
Summenformel C11 H13 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 207.23
Synonym N-Acetylbenzocaine, Benzoic acid, 4-(acetylamino)-, ethyl ester, Benzoic acid, p-acetamido-, ethyl ester (6CI,8CI), 4'-Carbethoxyacetanilide, Ethyl 4-acetamidobenzoate, Ethyl 4-acetylaminobenzoate, Ethyl N-acetyl-4-aminobenzoate, N-(4-(Ethoxycarbonyl)phenyl)acetamide, NSC 28987, NSC 3160
IUPAC-Name Ethyl-4-Acetamidobenzoat
SMILES CCOC(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetylbenzocaine
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H13NO3/c1-3-15-11(14)9-4-6-10(7-5-9)12-8(2)13/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,12,13)
Formelmasse 207.0895