Learn More
Ethyl 4-acetylbenzoate, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30986506
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30986506 500 g
30975220 10 g
30977615 100 mg
30982883 1 g
30975614 250 mg
30973302 100 g
30971655 5 g
30986302 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 30986506 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD128807500g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-acetylbenzoate
CAS 38430-55-6
Summenformel C11H12O3
MDL-Nummer MFCD00013241
Menge 500 g
SMILES O=C(OCC)C1=CC=C(C(C)=O)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 192.21
Reinheit (%) 95%