Learn More
Ethyl-Aminobenzoat4, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10582161 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10582161 100 g Kunststoffflasche -
10766541 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
11995331 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10582161 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 150781000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 94-09-7 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 94-09-7
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
MDL-Nummer MFCD00007892
InChI-Schlüssel BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
IUPAC-Name Ethyl-4-Aminobenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-aminobenzoate
Schmelzpunkt 89.0°C to 92.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 172°C (17.0 hPa)
Flammpunkt >100°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2NC6H4CO2C2H5
Menge 100 g
Beilstein 14,422
Merck Index 15,1088
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/2500mL. Other solubilities: 1g/5mL alcohol,1g/2mL chloroform,1g/4mL ether,ca. 1g/40mL expressed almond oil or olive oil
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl 4-aminobenzoate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.