Learn More
Ethyl-4-aminobenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495073
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11495073 250 g 250 Gramm
11485073 1000 g 1000 Gramm
11405083 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495073 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12754.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.16 €
    52.65 € / 250 Gramm
    Sparen 11.51 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 94-09-7 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Ethyl 4-aminobenzoate is used as an anesthetic and utilized for topical pain reliever. It is mixed with antipyrine to get A/B otic drops, which is used in the removal of earwax as well as relieve ear from pain. It exhibits analgesic and antipruritic effect mainly used for wounds, ulcers, mucosal surfaces and hemorrhoids narcotic pain. Further, it is a main constituent of anesthetic ointments. In addition to this, it is effective to toothache, sore throat, oral ulcers, hemorrhoids and anal fissure.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-4-Aminobenzoat wird als Betäubungsmittel und für topische Schmerzmittel verwendet. Es wird mit Antipyrin gemischt, um A/B-otische Tropfen zu erhalten, die bei der Entfernung von Ohrenwachs sowie bei der Linderung von Schmerzen im Ohr verwendet werden. Es zeigt analgetische und antipruritische Wirkung und wird hauptsächlich für Wunden, Geschwüre, Schleimhautoberflächen und narkotische Schmerzen bei Hämorrhoiden verwendet. Darüber hinaus ist es ein Hauptbestandteil von Narkosesalben. Darüber hinaus ist es wirksam für Zahnschmerzen, Halsschmerzen, Mundgeschwüre, Hämorrhoiden und Analfissur.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Chloroform, Ethylether und verdünnten Säuren. Kaum lösliches in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94-09-7
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
MDL-Nummer MFCD00007892
InChI-Schlüssel BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
IUPAC-Name Ethyl-4-Aminobenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-aminobenzoate
Schmelzpunkt 88°C to 92°C
Siedepunkt 310°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 g
Beilstein 638434
Merck Index 14,1086
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,chloroform,ethyl ether and dilute acids. Sparingly soluble in water
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 4-aminobenzoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl 4-aminobenzoate