Learn More
Ethyl 4-bromobenzoate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31108981
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31108981 5 g
31108093 10 g
31094289 500 g
31092393 100 g
31099748 1 kg
31100474 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31108981 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1288345g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-bromobenzoate
CAS 5798-75-4
Summenformel C9H9BrO2
MDL-Nummer MFCD00016329
Menge 5 g
SMILES C1=C(C(OCC)=O)C=CC(=C1)Br
Molekulargewicht (g/mol) 229.07
Reinheit (%) 98%