Learn More
Ethyl(4-Chlor-3-(Trifluormethyl)phenyl)carbamat, TRC
Artikelnummer. 30386602
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30386602 10 g -
30379733 100 mg -
30370706 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30386602 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE90362510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18585-06-3
Summenformel C10H9ClF3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 267.63
Synonym N-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamic Acid Ethyl Ester, [4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamic Acid Ethyl Ester, 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)carbanilic Acid Ethyl Ester, Sorafenib Impurity 2
SMILES CCOC(=O)Nc1ccc(Cl)c(c1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl (4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)carbamate
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H9ClF3NO2/c1-2-17-9(16)15-6-3-4-8(11)7(5-6)10(12,13)14/h3-5H,2H2,1H3,(H,15,16)