Learn More
Ethyl 4-Ethoxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447247
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11447247 25 g 25 Gramm
11457247 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11447247 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15010.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 23676-09-7 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23676-09-7
Summenformel C11H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
MDL-Nummer MFCD00009116
InChI-Schlüssel HRAQMGWTPNOILP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-ethoxy-, ethyl ester, 4-ethoxybenzoic acid ethyl ester, 4-ethoxy ethylbenzoate, benzoic acid, p-ethoxy-, ethyl ester, 4-ethoxyethylbenzoate, peeb, ethyl p-ethoxybenzoate, ethyl-4-ethoxybenzoate, p-ethoxy ethyl benzoate, ethyl-p-ethoxy benzoate
PubChem CID 90232
IUPAC-Name Ethyl4-ethoxybenzoat
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-ethoxybenzoate
Schmelzpunkt 9°C
Dichte 1.071
Siedepunkt 145°C to 150°C (13 mmHg)
Flammpunkt 137°C (278°F)
Brechungsindex 1.518
Menge 25 g
Beilstein 2692236
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 194.23
Reinheit (%) 98%