Learn More
Ethyl 4-Hydroxymandelat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367435
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11367435 5 g 5 Gramm
11357435 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367435 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05413.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 68758-68-9 | C10H12O4 | 196.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68758-68-9
Summenformel C10H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 196.20
MDL-Nummer MFCD00020180
InChI-Schlüssel VLOUFSKXRCPIQR-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 2-hydroxy-2-4-hydroxyphenyl acetate, ethyl 4-hydroxymandelate, ethyl 4-hydroxy-dl-mandelate, ethyl alpha,4-dihydroxyphenylacetate, 4-hydroxymandelic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, .alpha.,4-dihydroxy-, ethyl ester, benzeneacetic acid, alpha,4-dihydroxy-, ethyl ester, ethyl hydroxy 4-hydroxyphenyl acetate, ethyl hydroxy 4-hydroxyphenyl acetate #, 4-2-ethoxy-1-hydroxy-2-oxoethyl phenol
PubChem CID 111357
IUPAC-Name Ethyl-Hydroxy2-2-(4-hydroxyphenyl)acetat
SMILES CCOC(=O)C(O)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-hydroxymandelate
Schmelzpunkt 128°C to 132°C
Menge 5 g
Beilstein 3132065
Formelmasse 196.2
Reinheit (%) 98%