Learn More
Ethyl-4-Hydroxyphenylacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414877
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11414877 50 g 50 Gramm
11404877 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414877 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21832.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17138-28-2 | C10H12O3 | 180.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17138-28-2
Summenformel Gehäuse C10H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.20
MDL-Nummer MFCD00016491
InChI-Schlüssel HYUPPKVFCGIMDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-hydroxyphenylacetate, ethyl 2-4-hydroxyphenyl acetate, 4-hydroxyphenylacetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, 4-hydroxy-, ethyl ester, ethyl 4-hydroxyphenyl acetate, p-hydroxyphenyl acetic acid ethyl ester, ethyl p-hydroxyphenyl acetate, ethyl-4-hydroxyphenylacetate, pubchem12861, acetic acid, p-hydroxyphenyl-, ethyl ester
PubChem CID 28310
IUPAC-Name Ethyl2-(4-hydroxyphenyl)acetat
SMILES CCOC(=O)CC1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-hydroxyphenylacetate
Schmelzpunkt 36°C to 38°C
Siedepunkt 187°C to 189°C (20 mmHg)
Verpackung Glasflasche
Menge 50 g
Formelmasse 180.21
Reinheit (%) 98%