Learn More
Ethyl-4-Iodbenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10676594 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10676594 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10703051 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
11954991 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10676594 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 249640050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 51934-41-9 | C9H9IO2 | 276.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51934-41-9
Summenformel C9H9IO2
Molekulargewicht (g/mol) 276.07
MDL-Nummer MFCD00017344
InChI-Schlüssel YCBJOQUNPLTBGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-iodobenzoic acid ethyl ester, 4-iodobenzoic acid ethyl ester, ethyl p-iodobenzoate, ethyl-4-iodobenzoate, benzoicacid,4-iodo-,ethylester, 4-iodo-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 4-iodo-, ethyl ester, ethyl4-iodobenzoate, ethyl-4 iodobenzoate, ethyl,4-iodobenzoate
PubChem CID 142891
IUPAC-Name Ethyl4-Iodbenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(I)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-iodobenzoate
Namenshinweis 97%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.6500g/mL
Siedepunkt 281.0°C to 283.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel IC6H4CO2CH2CH3
Brechungsindex 1.5865 to 1.5885
Menge 5 mL
Relative Dichte 1.65
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in non-polar solvents,soluble in polar solvents
Formelmasse 276.05
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit