Learn More
Ethyl 4-phenylbutanoate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31028741
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31028741 1 g
31023528 25 g
31026979 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31028741 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1289651g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-phenylbutanoate
CAS 10031-93-3
Summenformel C12H16O2
MDL-Nummer MFCD00026923
Menge 1 g
SMILES O=C(OCC)CCCC1=CC=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 192.25
Reinheit (%) 98%