missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl 4-Quinazolone-2-carboxylate, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30968221
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30968221 100 g
30952412 25 g
30954215 1 g
30956343 5 g
30951159 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30968221 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD12953100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethyl 4-Quinazolone-2-carboxylate
CAS 29113-33-5
Summenformel C11H10N2O3
MDL-Nummer MFCD00051583
Menge 100 g
SMILES O=C(C(N1)=NC2=C(C=CC=C2)C1=O)OCC
Molekulargewicht (g/mol) 218.21
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.