Learn More
Ethyl-Amino6-5-Methoxyindol-2-Carboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11407236
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11407236 1 g 1 Gramm
11417236 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11407236 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25549.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 107575-60-0 | C12H14N2O3 | 234.255 g/mol
Ethyl 6-amino-5-methoxyindole-2-carboxylate is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-Amino6-5-Methoxyindol-2-Carboxylat ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, Ethylacetat und Methanol.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107575-60-0
Summenformel C12H14N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 234.255
MDL-Nummer MFCD08064224
InChI-Schlüssel DIEUGINJYISDCB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10966428
IUPAC-Name Ethyl-Amino6-5-Methoxy-1H-Indol-2-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=CC(=C(C=C2N1)N)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 6-amino-5-methoxyindole-2-carboxylate
Schmelzpunkt 167°C to 169°C
Menge 1 g
Synonym ethyl 6-amino-5-methoxyindole-2-carboxylate, acmc-209zno, ethyl6-amino-5-methoxy-1h-indole-2-carboxylate, ethyl 6-amino-5-methoxy-1h-indole-2-carboxylate, 1h-indole-2-carboxylicacid, 6-amino-5-methoxy-, ethyl ester
Löslichkeitsinformationen Soluble in dichloromethane,ethyl acetate and methanol.
Formelmasse 234.25
Reinheit (%) 95%