Learn More
Ethyl-6-brom-4-chlorchinolin-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Ethyl 6-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate is used as pharmaceutical intermediates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-6-Brom-4-Chlorchinolin-3-Carboxylat wird als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Ethyl-6-Brom-4-Chlorchinolin-3-Carboxylat wird als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 6-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Immiscible in water. |
Formelmasse | 314.57 |
Reinheit (%) | 97% |