Learn More
Ethyl-8-fluor-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carboxylat, 97 %, Maybridge
Marke: Maybridge BTB02003DA
Weitere Details : CAS : 71083-06-2 Netto-Gewicht : 0.05100kg
Menge | 1g |
---|---|
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
71083-06-2 | |
235.214 | |
MPUYCZQHTGRPNE-UHFFFAOYSA-N | |
707160 | |
CCOC(=O)C1=CNC2=C(C1=O)C=CC=C2F |
C12H10FNO3 | |
MFCD00052242 | |
ethyl 8-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate, ethyl 8-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate, ethyl 8-fluoro-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylate, 3-quinolinecarboxylicacid, 8-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, ethyl ester, 8-fluoro-4-hydroxy-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 8-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-quinolinecarboxylic acid, 8-fluoro-4-hydroxy-, ethyl ester, pubchem19599, maybridge1_000540, acmc-209nc3 | |
Ethyl 8-fluor-4-Oxo-1H-Chinolin-3-Carboxylat |
Spezifikation
Ethyl 8-fluoro-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylate | |
1g | |
96.5 | |
97% | |
MFCD00052242 | |
MPUYCZQHTGRPNE-UHFFFAOYSA-N | |
Ethyl 8-fluor-4-Oxo-1H-Chinolin-3-Carboxylat | |
707160 | |
97% |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
71083-06-2 | |
100.0 | |
C12H10FNO3 | |
ethyl 8-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate, ethyl 8-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate, ethyl 8-fluoro-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylate, 3-quinolinecarboxylicacid, 8-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, ethyl ester, 8-fluoro-4-hydroxy-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 8-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-quinolinecarboxylic acid, 8-fluoro-4-hydroxy-, ethyl ester, pubchem19599, maybridge1_000540, acmc-209nc3 | |
CCOC(=O)C1=CNC2=C(C1=O)C=CC=C2F | |
235.214 | |
235.21 |