Learn More
Ethylacetat, Biotech-Gütegrad, ≥ 99.8 %, Honeywell™ Burdick & Jackson™
Catalog Number p-7120416
Click to view available options
Menge:
1 l
2 l
Verpackung:
Glasflasche
141-78-6
C4H8O2
88.106
MFCD00009171
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Ethylethanoat, Acetoxyethan, Essigsäure-Ethylester, Essigether, Ethylessigester, Essig-Naphtha, Essigsäure, Ethylester, Ethylacetat, Essigsäure-Ester, acetic ester
8857
CHEBI:27750
Ethylacetat
CCOC(=O)C
141-78-6
C4H8O2
88.106
MFCD00009171
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Ethylethanoat, Acetoxyethan, Essigsäure-Ethylester, Essigether, Ethylessigester, Essig-Naphtha, Essigsäure, Ethylester, Ethylacetat, Essigsäure-Ester, acetic ester
8857
CHEBI:27750
Ethylacetat
CCOC(=O)C
Biotech. Gütegrad, ≥99.8 %
  • Honeywell Burdick & Jackson™ (B&J) entwickelte vor mehr als 50 Jahren die ersten hochreinen Lösungsmittel
  • Im Zuge der Entwicklung neuer Anwendungen und Verfahren entwickelt Burdick & Jackson weiterhin Produkte, die den anspruchsvollsten Anforderungen für Labors und die pharmazeutische Produktion gerecht werden
  • Unsere Verpackungslösungen, die von der Laborskalierung bis zur Produktion reichen, bieten unseren Kunden Mehrwert, höhere Effizienz und mehr Sicherheit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethylacetat
Schmelzpunkt -84 °C
Farbe Farblos
Strukturformel CH3COOC2H5
UN-Nummer UN1173
Beilstein 506104
Formelmasse 88.11 mol
Reinheit (%) ≥ 99.8 %
Dichte 0.902 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 77 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 2.2 bis 11.5 % (38 °F)
Flammpunkt −3 °C (26.6 °F)
Zündpunkt 801 °F
Geruch Charakteristisch fruchtig
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssigkeit
Dampfdruck 73 mmHg (20 °C)