missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl benzimidate hydrochloride, 97%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31005250
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31005250 10 g
30990525 500 g
30992812 100 g
30990208 25 g
30995526 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31005250 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD12926310g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethyl benzimidate hydrochloride
CAS 5333-86-8
Summenformel C9H12ClNO
MDL-Nummer MFCD00043246
Menge 10 g
SMILES N=C(OCC)C1=CC=CC=C1.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 185.65
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.