Learn More
Ethylbromacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080771
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
105-36-2
C4H7BrO2
167.002
MFCD00000191
PQJJJMRNHATNKG-UHFFFAOYSA-N
ethyl bromoacetate, antol, ethyl bromacetate, bromoacetic acid ethyl ester, ethyl monobromoacetate, acetic acid, bromo-, ethyl ester, ethoxycarbonylmethyl bromide, bromoacetic acid, ethyl ester, ethyl alpha-bromoacetate, ethyl bromo acetate
7748
Ethyl-2-bromacetat
CCOC(=O)CBr
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
105-36-2
C4H7BrO2
167.002
MFCD00000191
PQJJJMRNHATNKG-UHFFFAOYSA-N
ethyl bromoacetate, antol, ethyl bromacetate, bromoacetic acid ethyl ester, ethyl monobromoacetate, acetic acid, bromo-, ethyl ester, ethoxycarbonylmethyl bromide, bromoacetic acid, ethyl ester, ethyl alpha-bromoacetate, ethyl bromo acetate
7748
Ethyl-2-bromacetat
CCOC(=O)CBr
Ethyl bromoacetate is widely used as an alkylating reagent involved in the Reformatsky reaction to prepare the beta-hydroxy esters by reacting with carbonyl compounds. It is also used for the syntheses of witting reagent, artificial diethylstilbestrol antigen, 3-phenyl-1-naphthol and steroidal thiazolidinone derivatives. It finds applications in the preparation of reversibly photoresponsive coumarin-stabilized polymeric nanoparticles in an aqueous medium which act as a detectable drug carrier.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bromessigsäuremethylester wird häufig als alkylierendes Reagenz verwendet, das an der Reformatzki-Reaktion beteiligt ist, um die Beta-Hydroxy-Ester durch Reaktion mit Carbonylverbindungen herzustellen. Es wird auch für die Synthesen der Wittig-Reagenz, des künstlichen Diethylstilboestrol-Antigens, 3-Phenyl-1-Naphthol und steroidalen Thiazolidinon-Derivaten verwendet. Es findet Anwendung bei der Herstellung reversibel photoempfindlicher Cumarin-stabilisierter polymerer Nanopartikel in einem wässrigen Medium, das als nachweisbarer Arzneimittelträger fungiert.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Aceton, Benzol und Ethylether. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Es ist ein Augenreizstoff. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl bromoacetate
Schmelzpunkt °C to 38°C
Dichte 1.506 g/mL
Siedepunkt 159°C
Flammpunkt 47°C (117°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel BrCH2CO2CH2CH3
Brechungsindex 1.451
Menge 100 g
UN-Nummer UN1603
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,acetone,benzene and ethyl ether. Immiscible with water.
Formelmasse 167
Reinheit (%) 98%