Learn More
Ethylchrysanthemumat, Mischung von cis und trans, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-128833 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10127303
Marke: Thermo Scientific Acros 156060250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 97-41-6 | C12H20O2 | 196.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-41-6
Summenformel C12H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 196.29
MDL-Nummer MFCD00001304
InChI-Schlüssel VIMXTGUGWLAOFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl chrysanthemate, ethyl chrysanthemumate, chrysanthemic acid ethyl ester, cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-2-methyl-1-propenyl-, ethyl ester, ethylchrysanthemate, ccris 2498, chrysanthemic acid, ethyl ester, ethyl 2,2-dimethyl-3-2-methyl-1-propenyl cyclopropanecarboxylate, ethyl 2,2-dimethyl-3-2-methylprop-1-en-1-yl cyclopropanecarboxylate, ethyl 2,2-dimethyl-3-2-methyl-1-propenyl cyclopropane-1-carboxylate
PubChem CID 7334
IUPAC-Name Ethyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropan-1-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1C(C1(C)C)C=C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl chrysanthemate
Namenshinweis 95%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9000g/mL
Siedepunkt 112°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 84°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4590 to 1.461
Menge 25 g
Beilstein 09, II, 45
Relative Dichte 0.9
Formelmasse 196.29
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit